Learn More
Solution iodure d’iodate, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Iodide Iodate solution |
CAS | 153507-24-5 |
Quantité | 1 L |
Numéro MDL | MFCD00011355 |
Beilstein | 3587194 |