Learn More
Concentrat d’iodure d’iodate, pour solution standard 1 L, 0,05 M I2 (0,1N), Honeywell Fluka™
Code produit. 15695200
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
pour solution standard 1 L, 0,05 M I2 (0,1N)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-11-0, 7553-56-2, 7758-05-6, 7732-18-5
Formule moléculaire IK
Numéro MDL MFCD00011355
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodide Iodate concentrate
Quantité 1 Pc.
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3587194
Nom IUPAC iodure de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 166.00
Conditionnement Ampoule