Learn More
Concentrat d’iodure d’iodate, pour solution standard 1 L, 0,005 M I2 (0,01 N), Honeywell Fluka™
Code produit. 15645210
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
pour solution standard 1 L, 0,005 M I2 (0,01 N)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 153507-24-5
Numéro MDL MFCD00011355
Synonyme Iodide Iodate solution
Spécification
Point d’ébullition 100°C
Nom chimique ou matériau Iodide Iodate concentrate
Note relative au nom For 1L standard solution, 0.005 M I2 (0.01N)
Forme physique Concentrate
Quantité 6 x 1 Ea.
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3587194
Conditionnement Ampoule
Densité 1.000 g/cm3