Learn More
Concentrat d’iodure d’iodate, pour solution standard 1 L, 0,005 M I2 (0,01 N), Honeywell Fluka™
Code produit. 15635210
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
pour solution standard 1 L, 0,005 M I2 (0,01 N)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 153507-24-5
Numéro MDL MFCD00011355
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodide Iodate concentrate
Quantité 1 Pc.
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3587194
Conditionnement Ampoule
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodide Iodate concentrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: potassium hydroxide,Potassium iodide, Potassium iodate