Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ TEMED
Accélérateur le plus couramment utilisé
Marque: Invitrogen™ 15524010
55.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Utilisé pour la polymérisation des gels d’acrylamide
Électrophorèse sur gel d’acrylamide, analyse et purification de l’ADN et de l’ARN, coulage de gel, transfert et électrophorèse sur gel d’acide nucléique, électrophorèse sur gel des protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Stocker entre 2°C et 8°C, à l’abri de la lumière. | |
UltraPure™ | |
30 mL |
Électrophorèse sur gel | |
TEMED | |
Température ambiante |
Sécurité et traitement
- UltraPure TEMED
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.