Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Sucrose
De qualité biologie moléculaire
Marque: Invitrogen™ 15503022
Description
Le sucrose UltraPure convient à la formation de gradients de densité pour une variété d’applications de séparation. Il est utilisé pour séparer les ARN, préparer des bras d’ADNλ bactériophage et séparer les protéines. Les gradients de sucrose UltraPure sont généralement formés par l’utilisation de transformateurs de gradient ou par la mise en couche de deux ou plusieurs solutions de sucrose en quantités variables dans un tube à centrifuger.
Tests de performance et de qualité :
Aucune activité de protéase n’a été détectée.
Informations sur la commande
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide
Spécification
Sucrose | |
Gradients de densité - Applications de séparation | |
De qualité biologie moléculaire | |
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée |
Conserver à température ambiante. | |
UltraPure™ | |
5 kg | |
Poudre |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.