Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ N,N'-Methylenebisacrylamide
Le temps de polymérisation est évalué dans le système de gel de polyacrylamide SDS.
Marque: Invitrogen™ 15516024
158.90 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’agent de réticulation le plus fréquemment utilisé est le N,N′-méthylènebisacrylamide UltraPure pour les gels de polyacrylamide
Électrophorèse sur gel d’acrylamide, analyse et purification de l’ADN et de l’ARN, coulage de gel, transfert et électrophorèse sur gel d’acide nucléique, électrophorèse sur gel des protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver à température ambiante. | |
UltraPure™ | |
100 g |
Électrophorèse sur gel | |
N,N’-méthylène-bisacrylamide | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.