Learn More
Invitrogen™ Glycérol UltraPure™
Convient à la concentration et au stockage des enzymes à basse température
119.00€ - 486.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Glycérol |
---|---|
Contenu et stockage | Stocker à température ambiante. |
Gamme de produits | UltraPure™ |
Pureté | De qualité biologie moléculaire |
Conditions d’expédition | Température ambiante |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11508746
|
Invitrogen™
15514011 |
500 mL |
119.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10779053
|
Invitrogen™
15514029 |
3,8 L |
486.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Le glycérol UltraPure convient pour la concentration et la conservation des enzymes à basse température
- Une solution de 50 % (v/v) ne gèle pas à -20°C
- Ayant une densité de 1,26 g/ml, le glycérol est fréquemment utilisé comme composant dans les tampons de chargement par électrophorèse
- Les gradients de glycérol UltraPure peuvent être utilisés pour purifier des protéines, des bactériophages ou des organites
- Le glycérol redistillé UltraPure est pur à ≥ 99 %
- Aucune activité de DNase, de RNase ou de protéase n’a été détectée.
- Conserver à température ambiante
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Glycérol | |
UltraPure™ | |
Température ambiante |
Stocker à température ambiante. | |
De qualité biologie moléculaire | |
Liquide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Glycérol UltraPure™