Learn More
Invitrogen™ Tris-HCI 1 M UltraPure™, pH 8,0
Solutions prémélangées, ajustées au pH, stériles et filtrées
Marque: Invitrogen™ 15568025
109.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Préparés sous forme de concentré à 1 M, les tampons peuvent être dilués à la concentration souhaitée.
- Utilisé dans les applications de biologie moléculaire ou de biochimie générale
- Tests de performance et de qualité : Aucune activité de DNase, de RNase ou de protéase n’a été détectée.
- Emballage durable
Électrophorèse sur gel d’agarose, analyse & de purification d’ARN & d’ADN, extraction d’ADN, accessoires & réactifs généraux de purification d’ADNg, purification d’ADN génomique, Maxipréparation, Midipréparation, Minipréparation, transfert d’électrophorèse sur gel d’acide nucléique &, Purification de l’ADN plasmidique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
1 M | |
pH 8,0 | |
Tampon Tris-HCl | |
Température ambiante |
Stocker au réfrigérateur (entre 2 et 8°C). | |
UltraPure™ | |
1 L | |
Liquide |