Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Safe DNA Gel Stain in 0.5X TBE
GREENER_CHOICE
Développées spécifiquement pour une mutagénicité réduite : plus sûre que le bromure d’éthidium pour la coloration de l’ADN dans les gels d’agarose ou d’acrylamide
207.00€ - 630.00€
Spécification
Contenu et stockage • Fourni sous la forme d’une solution prête à l’emploi dans du TBE 0,5 X
Conserver à température ambiante dans le récipient d’origine.
Emplacement de détection Détection sur gel
Méthode de détection Fluorescence
Marqueur ou colorant SYBR Safe
Type de produit Coloration sur gel d’ADN
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10534623
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
S33100
1 l
207.00€
1L
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11550676
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
S33101
4 l
630.00€
4L
Expédition estimée: 22-11-2024
Description
La coloration SYBR Safe est moins mutagène que le bromure d’éthidium et offre une meilleure sensibilité que ce dernier. Fourni sous forme de solution prémélangée qui peut être utilisée de la même manière qu’une solution de bromure d’éthidium, soit dans le gel pendant le cycle d’électrophorèse, soit comme coloration post-cycle. Lorsqu’il est lié aux acides nucléiques, le colorant vert fluorescent SYBR Safe affiche un maximum d’excitation de la fluorescence de ∽280 et ∽502 nm, ainsi qu’un maximum d’émission de la fluorescence de ∽530 nm. Le colorant de gel d’ADN SYBR Safe est également disponible au format 4 litres (S-33101) de solution prête à l’emploi. Le kit de démarrage de coloration de gel d’ADN SYBR Safe (S-33110, vendu séparément) comprend 1 L de coloration de gel d’ADN SYBR Safe et un filtre photographique (S-37100).
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
• Fourni sous la forme d’une solution prête à l’emploi dans du TBE 0,5 X
Conserver à température ambiante dans le récipient d’origine.
Fluorescence
Coloration sur gel d’ADN
Température ambiante
Détection sur gel
SYBR Safe
Moins de risques
ADN
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 6 mois