Learn More
Invitrogen™ Coloration de gel d’ARN SYBR™ Green II, concentrat 10 000X dans le DMSO
Affiche une fluorescence brillante lorsqu’elle est liée à l’ARN et un bruit de fond faible dans les gels. La coloration de gel d’ARN Invitrogen™ SYBR™ Green de type II sous forme de concentrat 10 000X dans le DMSO est idéale pour une utilisation avec des gels de formaldéhyde/agarose ou de polyacrylamide.
536.00€ - 1166.00€
Spécification
Contenu et stockage | • Fourni sous forme de concentré 10 000 X dans du DMSO Conserver à -20°C, à l’abri de la lumière dans un dessiccateur. |
---|---|
Emplacement de détection | Détection sur gel |
Méthode de détection | Fluorescence |
Marqueur ou colorant | SYBR Vert II |
Type de produit | Coloration sur gel d’ARN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10535203
|
Invitrogen™
S7564 |
500 μl |
536.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10463252
|
Invitrogen™
S7568 |
1 ml |
946.00€
1mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11550746
|
Invitrogen™
S7586 |
20 x 50 μl |
1166.00€
100µL |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Coloration de gel sensible à l’acide nucléique dont la fluorescence est brillante lors de la liaison à l’ARN et à faible bruit de fond dans les gels. L’ARN SYBR Green II est idéal pour une utilisation avec des gels de formaldéhyde/agarose ou de polyacrylamide à l’aide de scanners laser ou de transilluminateurs UV standard. 500 μl colorent 50 mini-gels.
Électrophorèse sur gel d’acrylamide, électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel d’acides nucléiques et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
• Fourni sous forme de concentré 10 000 X dans du DMSO Conserver à -20°C, à l’abri de la lumière dans un dessiccateur. |
|
Fluorescence | |
Coloration sur gel d’ARN | |
ARN |
Détection sur gel | |
SYBR Vert II | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.