Learn More
Invitrogen™ Tubes de prélèvement Viral PureLink™
Flexibilité grâce au volume d’échantillons, au volume d’élution et au type de virus
Marque: Invitrogen™ 12282100
29.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Mini colonnes de centrifugation dans tubes de prélèvement, tubes de prélèvement, tubes de récupération, ARN porteur lyophilisé, protéinase K, tampon de lyse, tampon de lavage II 5X et eau exempte de RNase. Chaque kit contient suffisamment de matériaux pour effectuer 50 purifications.
Description
Le mini kit d’ARN / ADN viral PureLink est un système de purification d’acides nucléiques conçu pour une isolation rapide et facile de l’ARN ou de l’ADN viral à partir d’échantillons sans cellules tels que le sérum, le plasma et le liquide céphalorachidien. Les volumes d’échantillons de départ peuvent atteindre un maximum de 500 μl tandis que les volumes d’élution peuvent être de 10 μl seulement, ce qui permet d’obtenir une concentration des acides nucléiques cinquante fois plus élevée. La concentration cible plus élevée obtenue à l’aide du mini kit d’ARN / ADN viral PureLink offre une plus grande sensibilité et précision lors de procédures de détection en aval telles que la PCR en temps réel ou l’analyse des points finaux. Les tampons spécialement formulés permettent la purification de l’ARN ou de l’ADN, ce qui permet l’utilisation d’un seul système pour tous vos échantillons d’extraction de virus. En outre, le kit fournit des quantités suffisantes de tampon de lyse pour traiter les volumes d’échantillons de départ importants.
- Donne des acides nucléiques viraux très concentrés pour une plus grande sensibilité de détection : commencer par 500 μl d’échantillon et éluer ce dernier dans un volume de 10 μl seulement.
- Un kit fournit une solution complète pour l’extraction de virus. Il est ainsi possible d’extraire et de concentrer les virus ARN et ADN.
- Technologie de colonne de centrifugation : pour une purification rapide et facile offrant une excellente reproductibilité
- Produit des ADN et des ARN de haute qualité : parfait pour les applications en aval telles que la PCR en temps réel et l’analyse des points finaux
- Les valeurs Ct se sont toujours révélées plus faibles pour les échantillons préparés avec le mini kit d’ARN / ADN viral PureLink, ce qui indique une plus grande sensibilité.
- Des valeurs de Ct plus basses ont été obtenues avec de l’ADN préparé avec le mini kit d’ARN / ADN viral PureLink™ par rapport à celles obtenues avec le kit du fournisseur Q, ce qui indique une plus grande sensibilité à la détection de l’ADN viral.
- Les données démontrent que le mini kit d’ARN / ADN viral PureLink permet de récupérer de l’ADN jusqu’à 20 pfu, et ce, à des valeurs de Ct significativement plus basses par rapport au kit du concurrent.
- Le mini kit d’ARN / ADN viral PureLink a produit des molécules cibles dotées de valeurs de Ct toujours inférieures à celles obtenues avec le kit EZ1 ; dans certains cas, jusqu’à quatre cycles plus tôt.
- Pour une meilleure détection de l’ARN ou de l’ADN viral, le mini kit d’ARN / ADN viral PureLink™ s’est révélé adapté pour donner des valeurs de Ct plus faibles et offrir une récupération des acides nucléiques accrue, et ce, par rapport aux produits concurrents malgré l’utilisation des volumes recommandés.
- La flexibilité du mini kit d’ARN / ADN viral PureLink™ par rapport au volume d’échantillon, au volume d’élution et au type de virus en fait la meilleure solution de purification de l’ARN ou ADN viral.
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, purification d’ADN génomique, extraction d’ARN, isolement d’ARN total, ARN total provenant d’échantillons liquides (p. ex. sérum, virus), purification d’ARN / ADN viral, gADN à partir d’échantillons de virus
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Colonne de centrifugation | |
Tube | |
Extraction des acides nucléiques | |
Tubes de prélèvement viral | |
Sans DNase, sans RNase | |
Tube à échantillons |
Conserver à température ambiante. | |
Échantillons liquides (p. ex. sérum), Virus | |
PureLink™ | |
100 tubes | |
ADN⁄ARN viral |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.