Learn More
Invitrogen™ Kit de mini-préparation de plasmide HiPure PureLink™
Aucun solvant organique, bromure d’éthidium ou chlorure de césium.
Marque: Invitrogen™ K210005
272.01 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Le kit plasmidique PureLink HiPure Midiprep permet d’isoler l’ADN plasmidique de qualité transfection de l’E. coli. Le protocole du kit Midiprep produit généralement de 100 à 350 µg d’ADN plasmidique, à partir de 15 à 25 ml de culture bactérienne, dont la pureté est comparable à celle obtenue après deux passages via des gradients de chlorure de césium.
- Gain de temps et limitation des efforts requis : aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire pour l’élimination des endotoxines et d’autres contaminants
- Grande pureté, faible taux d’endotoxines : produit suffisamment pur pour la transfection de cellules de mammifère
- Polyvalence : purification de tout type d’ADN plasmidique (BAC, bacmide et ssM13, notamment), quelle que soit la taille de l’échantillon
- Les kits de purification d’ADN plasmide PureLink HiPure assurent la purification de l’ADN plasmide à un niveau équivalent à deux passages par des gradients CsCI grâce à une résine brevetée favorisant l’échange d’anions
- La résine se caractérise par son excellente capacité, son débit rapide, sa résolution élevée, son fort rendement et son efficacité en matière d’élimination des endotoxines
- Les préparations plasmidiques sont généralement prêtes en moins de deux heures
- Contrairement aux protocoles de fractionnement en gradient de chlorure de césium, les systèmes de purification plasmidique PureLink HiPure n’utilisent pas de solvants connus pour leur difficulté d’utilisation et d’élimination
- L’ADN plasmide préparé à l’aide du kit plasmidique PureLink HiPure Midiprep affiche généralement un rapport A260 / A280 supérieur à 1,80, signifiant que l’ADN contient peu de protéines susceptibles d’interférer avec les applications en aval
- Les niveaux d’endotoxines généralement compris entre 0,1 et 1 UE/µg en font un ADN plasmidique idéal pour la transfection de cellules mammifères
- Le temps de purification est de deux heures
Polymorphisme de longueur des fragments amplifiés-AFLP™, cartographie peptidique des chromosomes artificiels bactériens (BAC), purification et analyse d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, séquençage de l’ADN, analyse de fragments, Midiprep, purification d’ADN plasmide, séquençage
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
• Tampon de resuspension de 200 ml (R3) • 1,5 ml de RNase A • tampon de lyse de 200 ml (L7) • tampon de précipitation de 200 ml (N3) • 2 × tampons d’équilibrage de 250 ml (EQ1) • 2 × tampons de nettoyage de 500 ml (W8) • tampon d’élution de 250 ml (E4) • tampon TE de 30 ml • 50 colonnes HiPure • 10 supports de colonne Conserver tous les composants à température ambiante. |
|
Résine échangeuse d’anions avec filtre d’élimination de lysat | |
5 ml | |
Séquençage de nouvelle génération, transfection, clonage, séquençage, transformation, marquage des acides nucléiques, PCR, transcription in vitro | |
50 préparations | |
100 à 200 µg (échelle moyenne) d’ADN plasmidique | |
Kit de préparation de plasmide Midiprep | |
Qualité transfection | |
ADN BAC, ADN plasmide | |
2 heures |
Colonne | |
Culture bactérienne | |
ADN BAC, ADN plasmide | |
Non compatible avec le haut débit (manuel) | |
< 40 kb, plasmide à faible nombre de copies, plasmide à nombre de copies élevé, BAC | |
PureLink™ | |
50 préparations | |
Température ambiante | |
PureLink™ | |
350 µg |
Sécurité et traitement
- PureLink HiPure Plasmid Midiprep Kit
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium lauryl sulphate, sodium hydroxide, acetic acid
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.