Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Air Porous Tape
Composant du système de purification des plasmides PureLink 96
Marque: Invitrogen™ 12262010
61.83 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Includes: Ensemble de 50 pièces
Description
- Le rouleau poreux à l’air PureLink offre une méthode d’isolement de l’ADN plasmide à haut débit dans le système de purification des plasmides PureLink 96 et permet une aération adéquate des cultures bactériennes.
Purification automatisée des acides nucléiques, purification automatisée de l’ADN plasmide, isolement automatisé de l’ARN total, analyse et purification de l’ARN et de l’ADN, extraction d’ADN, mini-prep, purification de l’ADN plasmide
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Blanc | |
Purification automatisée des acides nucléiques, extraction d’ADN | |
PureLink™ | |
50 unités |
Ensemble de 50 pièces. Les composants PureLink™ 96 sont livrés à température ambiante. Lors de la réception du produit, stocker les composants à température ambiante. | |
Plaques à 384 puits, plaques à 96 puits | |
Rouleau poreux à l’air | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.