Learn More
Invitrogen™ PureLink™ 384 Pre-Lysis Buffer
Jusqu’à 96 échantillons d’ADN plasmide peuvent être purifiés simultanément
Marque: Invitrogen™ 12263034
Includes: Flacon de 125 ml
Description
La plaque de purification plasmidique Purelink 384 est conçue pour une isolation d’ADN à très haut débit. En utilisant la même technologie que le système de purification plasmidique Purelink 96, il réduit le temps et l’effort tout en isolant de façon fiable l’ADN plasmidique de haute qualité pour le séquençage de l’ADN, la PCR et les digestes de restriction.
- PureLink 96 : Culture pendant la nuit des tailles d’échantillons de 1,3 ml ; rendement typique jusqu’à 3-5μ g
- PureLink 384 : Culture pendant la nuit des tailles d’échantillons de 200μl ; rendement typique jusqu’à 2-3μ g
- Purifiez 96 ou 384 échantillons d’ADN plasmide simultanément
- La méthode de centrifugation unique élimine la contamination croisée
- Le système de purification plasmidique Purelink 96 est conçu pour l’isolement à haut débit des plasmides en nombre de copies élevé
- La nouvelle technologie élimine les étapes fastidieuses de récolte cellulaire et de lyse alcaline, ce qui permet de gagner du temps et d’économiser de l’effort
- Le format unique basé sur la centrifugation du système de purification plasmidique Purelink 96élimine la contamination croisée problématique entre les puits, un problème critique dans la PCR et l’analyse par biopuces
- L’ADN plasmide isolé est idéal pour les réactions de séquençage automatisé, offrant ainsi des longueurs de lecture et une qualité de données supérieures
- Les échantillons peuvent être traités 96 à la fois ou par incréments plus petits
- Le système de purification plasmidique Purelink 96 est compatible avec une grande variété de centrifugeuses, de robots, de dispositifs de pipetage, de séquenceurs automatisés et de chimies de séquençage
Purification automatisée des acides nucléiques, purification automatisée d’ADN plasmide, analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, mini-prep, purification d’ADN plasmidique
Spécification
Tampon de lyse | |
Réaction de séquençage automatisé | |
125 mL |
125 ml Les composants Purelink™ 96 sont livrés à température ambiante.Lors de la réception du produit, stocker les composants à température ambiante. | |
PureLink™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.