Learn More
Platinum™, SYBR™ GreenER™ SYBR GreenER™ qPCR SuperMix for iCycler™ Instrument
Intégrez les toutes dernières technologies de pointe performantes pour fournir les données d’expression génétique les plus fiables à partir de votre instrument iCycler iQ™ ou MyiQ™.
Marque:  Platinum™, SYBR™ GreenER™ 11761500
769.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10218172
  • 1538.00€ / 500 réactions
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: ADN polymérase Taq à démarrage à chaud, colorant fluorescent SYBR GreenER, fluorescéine, MgCl2, dNTP (avec dUTP au lieu de dTTP), UDG et stabilisateurs
Description
Description
Les kits SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix incluent un colorant de liaison de l’ADNdb, qui produit un signal plus lumineux et une inhibition de la PCR significativement moindre, pour de meilleures performances de la PCR quantitative (qPCR) sur une large gamme dynamique.
Spécificité constante et détection de cibles à faible nombre de copies : Le système de réactifs SYBR™ GreenER™ qPCR réduit au minimum la formation de produits non spécifiques, y compris de dimères d’amorces, pour une plus grande précision sur une large gamme de cibles. La fiabilité du système de réactifs SYBR™ GreenER™ qPCR se traduit également par une plus grande sensibilité. Avec le kit SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix, vous pouvez toujours détecter en permanence moins de 10 copies d’une cible dans l’ADN génomique.
SYBR GreenER qPCR
• Colorant fluorescent SYBR GreenER™. Chimiquement modifié pour bloquer l'activité de polymérase à la température ambiante: préparation à température ambiante et stockage à long terme à 4°C. L'activité est restaurée après l'étape de
• Dénaturation. l'UDG et les dUTP dans le SuperMix empêchent la réamplification des produits PCR entre chaque réaction
• Hot-start Taq
• SYBR GreenER™ SuperMix pour thermocycler iCycler™
• Fluorescein
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Le SuperMix qPCR 2X SYBR™ GreenER™ pour instrument iCycler™ contient : ADN polymérase Taq à démarrage à chaud,
Colorant fluorescent SYBR™ GreenER™, fluorescéine, MgCl2, des dNTP (avec dUTP au lieu de dTTP), UDG et stabilisateurs.
Conserver à 4°C dès réception. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct.
Élevé
ADN polymérase Taq
Biorad Icycler iQ, BioRad MyiQ, BioRad iQ5
Master Mix SYBR PCR en temps réel
500 réactions
2X
ADN (génomique), ADNc
SYBR
qPCR
Étalon
Platinum™, SYBR™ GreenER™
Glace carbonique
Expression génétique
500 réactions