Learn More
Platinum™, SYBR™ Le SuperMix-UDG pour qPCR Platinum™ SYBR™ Green
Offre un système sensible et pratique pour la détection par PCR en temps réel avec le colorant SYBR™ Green I.
378.00€ - 1550.00€
Spécification
Méthode de détection | SYBR |
---|---|
Format | Tube |
GC-Rich PCR Performance | Élevé |
Méthode PCR | qPCR |
Polymérase | ADN polymérase Taq |
Includes: Platinum SYBR Green qPCR SuperMix-UDG (2 × 1.25mL), 50mM Magnesium Chloride (1mL), ROX Reference Dye (100μL), 20X BSA (300μL)
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10633863
|
Platinum™, SYBR™
11733046 |
500 réactions |
1550.00€
500 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10623863
|
Platinum™, SYBR™
11733038 |
100 réactions |
378.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le format SuperMix combine des réactifs d’amplification et de détection en un mélange prêt à l’emploi pour faciliter la configuration et assurer des résultats reproductibles.
- L’ADN polymérase Platinum™ Taq pour une amplification sensible à partir de seulement 10 copies de la cible
- L’enzyme 100% dUTP et UDG pour un meilleur contrôle du transfert de contamination, permettant de gagner du temps en réduisant le nombre d’expériences ratées
- Les tubes distincts de colorant de référence ROX et de BSA pour une optimisation facile sur des plaques de 96 puits et des instruments à tubes capillaires en verre
- Le colorant SYBR™ Green I pour une détection simple et facile de produit en temps réel
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
Spécification
SYBR | |
Élevé | |
ADN polymérase Taq | |
Système 7000, Système 7300, Système 7500, Système 7700, Système 7900HT, GeneAmp 5700, StepOne™, StepOnePlus™, Système ViiA™ 7,Cepheid SmartCycler, BioRad iCycler iQ | |
Master Mix SYBR PCR en temps réel | |
Expression génétique |
Tube | |
qPCR | |
Étalon | |
Platinum™, SYBR™ | |
Glace carbonique | |
ADN (génomique), ADNc |