Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Quantitative PCR SuperMix-UDG w/ROX
Les supermélanges qPCR avec ROX pour les instruments ABI sont des mélanges de réactions prêts à l’emploi pour une amplification en temps réel de l’ADNc, de l’ADN génomique ou de l’ADN plasmidique à haute spécificité.
496.00€ - 1858.00€
Spécification
Méthode de détection | Amorce-sonde |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Élevé |
Méthode PCR | qPCR |
Polymérase | ADN polymérase Platinum Taq |
Vitesse de réaction | Étalon |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11538656
|
Invitrogen™
11743500 |
500 réactions |
1858.00€
500 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11528656
|
Invitrogen™
11743100 |
100 réactions |
496.00€
100 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les supermélanges qPCR avec ROX sont disponibles en deux formats :- Le supermélange SuperMix-UDG pour qPCR
- Platinum™ SYBR™ Green associé au ROX offre un système sensible et économique pour la détection par PCR en temps réel avec le colorant SYBR™ Green I.
- Le supermélange SuperMix-UDG pour qPCR Platinum™ associé au ROX offre des performances supérieures avec des amorces fluorogéniques (p. ex. des amorces LUX™) ou des systèmes de détection basés sur des sondes (p. ex. TaqMan™)
Informations sur la commande
Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. Conditions d’expédition : Glace carbonique.
Spécification
Amorce-sonde | |
qPCR | |
Étalon | |
Platine™ | |
Glace carbonique | |
2 X | |
ADN (génomique), ADNc |
Élevé | |
ADN polymérase Platinum Taq | |
Système 7000, système 7300, système 7700, système 7900HT | |
SuperMix-UDG PCR quantitatif | |
PCR en temps réel (qPCR) | |
2 X |