Learn More
Invitrogen™ ADN polymérase Taq Platinum™
ADN polymérase thermostable à démarrage à chaud pratique et fiable pour la PCR qui offre une meilleure spécificité que celle de l’ADN polymérase Taq
Marque: Invitrogen™ 10966083
4230.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Chaque boîte contient : ADN polymérase Platinum Taq ; tampon PCR 10X (sans chlorure de magnésium) ; chlorure de magnésium 50 mM ; extension KB
Description
Invitrogen Platinum Taq DNA Polymerase is a convenient and reliable hot-start thermostable DNA polymerase for PCR that provides enhanced specificity over that of Taq DNA Polymerase. The hot start property of the enzyme is conferred by thermolabile monoclonal antibodies that render Taq DNA polymerase inactive until the initial PCR denaturation step, thus preventing the extention of nonspecifically annealed primers and improving product yield.
Utilisez l’ADN polymérase Platinum Taq pour l’amplification d’ADN provenant de matrices génomiques, virales et plasmides complexes, ainsi qu’en PCR en temps réel. La propriété de “démarrage à chaud” de la préparation d’enzymes est conférée par des anticorps monoclonaux thermolabiles qui rendent l’ADN polymérase Taq inactive jusqu’à l’étape de dénaturation par PCR initiale.
- Pratique : assemblage de réactions PCR à température ambiante
- Spécificité : la cinétique de “démarrage à chaud” réduit l’hybridation d’amorce non spécifique, améliorant le rendement des produits
- Taille des produits : utilisation pour des produits de PCR allant jusqu’à 10 kb
- Flexibilité : la charge KB en option offre plus de polyvalence aux essais PCR
Utiliser l’ADN polymérase Platinum Taq
- Tout comme l’ADN polymérase Taq, l’ADN polymérase Platinum Taq a une activité de transférase terminale dissociée de tout modèle qui ajoute la 3’-désoxyadénosine aux extrémités des produits et qui présente une activité exonucléase de 5’ → 3’ (mais pas d’activité exonucléase 3’ → 5’)
- Les produits de PCR générés avec l’ADN polymérase Platinum Taq peuvent être utilisés dans les mêmes applications en aval sans modifications de protocoles
Amplification de l’ADN traité par bisulfite, biologie de chromatine, immunoprécipitation de chromatine (ChIP), PCR rapide, PCR à démarrage à chaud, analyse de méthylation, PCR, PCR et PCR en temps réel, RNAI, épigénétique et recherche d’ARN non codant, PCR de routine
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions sur glace sèche ou mouillée
Spécification
Chaque boîte contient : • 1 000 µl d’ADN polymérase Platinum™ Taq • 50 ml de tampon de PCR 10X (sans MgCl2) • 10 ml de MgCl2 à 50 mM • 10 ml d’extension KB Conserver entre -30 et -10°C dans un congélateur sans système de dégivrage. |
|
Faible | |
Étalon | |
ADN polymérase | |
Hot-start PCR | |
Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée | |
3’-A | |
5 kb ou moins |
Tube | |
ADN polymérase Platinum Taq | |
5’ à 3’ | |
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée | |
1 X | |
5000 réactions | |
Composants séparés | |
ADN |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.