Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Pfx DNA Polymerase
Platinum Pfx DNA Polymerase is ideal for amplification of DNA fragments for high-fidelity PCR applications.
220.00€ - 924.00€
Spécification
Compatibilité du gel Medium
Fidélité (par rapport à Taq) 26X
Consulter d'autres spécifications
Includes: Platinum Pfx DNA Polymerase (100 units total, at 2.5U/μL) is a supplied with a vial (1mL) of 10X PCRx Enhancer solution, a vial (1mL) of 10X Pfx amplification buffer, and a vial (1mL) of 50mM MgSO4. Designed for 100 reactions (at 1 unit each in a 50μL reaction volume).
Produits 3
Code produit Marque Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
10532693
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
11708013
100 réactions Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10216622
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
11708021
250 réactions Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10633843
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
11708039
500 réactions Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
ADN Polymérase Platinum™ Taq
• Platinum™ Pfx ADN Polymérase
• Tampon de stockage: - 50mm Tris-HCl (pH 8,0) - 50mm KCl - 0,1mm EDTA - 1mm DTT - stabilisants - 50 % (V/V) glycérol
• Amplification de fragments jusqu'à 12 kb
• Enzyme Hot-Start
Informations sur la commande
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Spécification
Spécification
Medium
26X
Documents
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.