Learn More
Invitrogen™ iPrep™ PureLink™ gDNA Blood Kit
Permet l’extraction rapide et automatisée de l’ADN génomique (ADNg) du sang humain, y compris des échantillons de sang frais ou congelés, et des préparations de leucocytes concentrés (couche leucocyto-plaquettaire)
Marque: Invitrogen™ IS10005
Includes:
Le kit sanguin d’ADNg iPrep™ PureLink™ contient suffisamment de matériau pour effectuer 52 purifications. Contenu : 1 kit de cartouches d’ADNg sanguin iPrep™ PureLink™, 2 x 52 tubes d’échantillonnage et d’élution iPrep™, 1 sachet de pointes et supports de pointes iPrep™ (52 pointes et supports)
Description
L’ADN génomique est extrait à partir d’échantillons sanguins à l’aide de l’instrument de purification Dynabeads™ MyOne™ SILANE et iPrep™ dans les 30 minutes qui suivent sans recourir à la centrifugation. L’ADN génomique purifié est adapté aux applications en aval, y compris la PCR.
Utilisation du kit d’ADNg sanguin iPrep™ PureLink™
Avec des rapports A260/A280 de 1,8, l’ADN obtenu est extrêmement pur, idéal pour les dosages multiplex sensibles ou pour le stockage à long terme. Ce kit est optimisé pour isoler l’ADN extrêmement pur de 150 μl à 350 μl de sang frais ou congelé en moins de 30 minutes. Il est hautement tolérant aux anticoagulants tels que le citrate et l’EDTA et produit de l’ADN de poids moléculaire élevé. Le rendement est hautement reproductible et il n’existe aucune contamination croisée entre les échantillons. De plus, le kit peut également être utilisé avec des cellules cultivées. Le tableau résume les performances du kit d’ADNg sanguin iPrep™ PureLink™. Le kit d’ADNg sanguin iPrep™ PureLink™ est fourni avec tous les réactifs (sous forme de cartouches préremplies), tubes et pointes nécessaires pour isoler l’ADN des échantillons sanguins. Il vous suffit d’ajouter les cartouches, les pointes et les tubes à échantillons à l’instrument, de sélectionner votre volume d’élution préféré et de revenir 30 minutes plus tard pour récupérer votre ADNg pur dans des tubes d’élution à bouchon à vis individuels.
- Obtenez des rendements élevés d’ADNg allant jusqu’à 350 μl de sang
- Isolez l’ADNg extrêmement pur avec des rapports élevés de A260 / A280 et A260 / A230
- Bénéficiez de performances supérieures dans les applications sensibles en aval
- Purifiez l’ADNg de haute qualité à partir de sang total frais ou congelé
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Le kit sanguin d’ADNg iPrep™ PureLink™ contient suffisamment de matériau pour effectuer 52 purifications Contient : •1 kit de cartouches d’ADNg sanguin iPrep™ PureLink™ • 2 x 52 tubes d’échantillonnage et d’élution iPrep™ • 1 sachet de pointes et supports de pointes iPrep™ (52 pointes et supports) Stockage à température ambiante. Ne pas congeler le kit de cartouches. |
|
Sang | |
PCR, transfert de Southern, séquençage | |
1 kit de cartouches d’ADNg sanguin iPrep™ PureLink™ ; 2 × 52 tubes d’échantillonnage et d’élution iPrep™ ; 1 sachet de pointes et supports de pointes iPrep™ (52 pointes et supports) | |
Échantillons de sang de 100 µl à 1 ml (échelle moyenne) | |
150 μl à 350 μl d’échantillons sanguin | |
ADN génomique | |
150 µl à 350 µl d’échantillons sanguin |
Microbille magnétique | |
ADN génomique | |
Non compatible avec des cadences élevées (manuel) | |
52 | |
PureLink™, iPrep™ | |
Température ambiante | |
30 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.