Learn More
Invitrogen™ GTP
Solution prête à l’emploi
Marque: Invitrogen™ 18332015
65.40 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21650" pour bénéficier de cette offre.
Description
L’ATP, le CTP, le GTP, l’UTP (nucléoside 5’-triphosphates) 10 mM de mélange NRPmix conviennent aux réactions de transcription in vitro avec les ARN polymérases SP6, T3 et T7 pour la production de sondes d’ARN ou de transcrits d’ARN pour la traduction dans des extraits de traduction in vitro. Fourni à une concentration de 10 mM dans 1 mM Tris-HCl (pH 7,5).
Analyse de l’expression génétique et génotypage, transcription in vitro, PCR et PCR en temps réel
Informations sur la commande
Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Spécification
Conserver au congélateur (entre -5 et -30°C). | |
10 mM | |
5 μmol | |
Liquid |
Produit homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée | |
Non marqué | |
in vitro Transcription |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.