Learn More
Invitrogen™ Genomic DNA Purification Tray I
Composant du protocole de chimie TransPrep
Marque: Invitrogen™ 4318641
Description
Ce plateau de purification d’ADN génomique (ADNg) à 96 puits est utilisé pour l’isolement de l’ADN génomique et de l’ARN total à partir d’échantillons de tissus végétaux ou animaux homogénéisés sur la ABI PRISM™ 6100 Nucleic Acid PrepSation et la 6700 Automated Nucleic Acid Workstation. Il convient également pour l’isolement direct de l’ADN à partir d’échantillons alimentaires et bactériens. Le plateau de purification de l’ADN génomique (ADNg) est utilisé pour le protocole de chimie TransPrep™.
Utilisé avec la solution d’élution de l’ADN, la solution de précipitation de l’ADN 1, la solution de précipitation de l’ADN 2, la solution de lavage de l’ADN 1, la solution de lavage de l’ADN 2.
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ADN, réactifs et accessoires de purification générale de l’ADN génomique, purification de l’ADN génomique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Chaque boîte contient 10 plateaux. | |
Station de préparation pour acides nucléiques 6100, station de travail automatisée pour acides nucléiques 6700 | |
10 plateaux |
Plaque à 96 puits | |
Purification des acides nucléiques | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.