Learn More
Invitrogen™ Exosome Spin Columns (MW 3000)
Suppression rapide et efficace de colorants non incorporés des exosomes marqués
Marque: Invitrogen™ 4484449
Includes: 3 sachets (tubes de prélèvement, tubes d’élution, colonnes de centrifugation)
Description
Les colonnes de centrifugation pour exosomes (seuil de rétention des molécules 3 000) permettent un retrait rapide de colorants non incorporés des réactions de marquage des exosomes. Permettent à l’utilisateur de procéder à un échange de tampons sur les exosomes ou d’éliminer des adjonctions à poids moléculaire faible (seuil de rétention des molécules ≤ 3 000) d’une préparation d’exosomes tels que des sels, des nucléotides et des oligonucléotides courts. Pour l’utiliser, il suffit de réhydrater la colonne de centrifugation, de centrifuger pour éliminer le liquide interstitiel, d’ajouter l’échantillon d’exosome au sommet de la colonne et de centrifuger à nouveau pour éluer les exosomes (les contaminants de faible poids moléculaire seront conservés par la colonne).
- Échange de tampon, dessalage, élimination des contaminants de faible poids moléculaire
- Remplace des méthodes de purification plus fastidieuses (comme l’ultra-centrifugation)
Découverte de biomarqueurs, analyse cellulaire, analyse clinique, analyse de biomarqueurs exosomiques, isolement d’exosomes, exosomes, isolement d’organites, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
3 sachets (tubes de prélèvement, tubes d’élution, colonnes de centrifugation) Conserver à température ambiante. | |
Exosome Spin Column | |
Exosomes | |
Colonne de centrifugation |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.