Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Go! Kit de démarrage des gels d’agarose, 1 %
Gaspillez moins de pistes lorsque vous vérifiez seulement quelques échantillons.
Marque: Invitrogen™ G4401ST
Includes: 1 x E-Gel Go! Base avec câble d’alimentation. 1 x boîte de 10 cassettes de gel d’agarose prémoulées E-Gel Go! à 1 %. 1 x 100 tubes d’application de l’échelle d’ADN E-Gel 1 Kb Plus. 4 x tubes de 1,25 ml de tampon de chargement E-Gel.
Description
- L’échelle d’ADN E-Gel 1 Kb Plus est une échelle intuitive pour la plupart des applications
- La base incluse est un dispositif portatif et puissant pour l’exécution et la visualisation des gels d’agarose E-Gel Go! prémoulés
- Conception élégante, encombrement minimal et léger
- La base sert d’alimentation pour exécuter des cassettes de gels d’agarose prémoulées ainsi qu’un transilluminateur bleu pour visualiser les résultats en temps réel
- Spécialement conçu pour offrir une commodité exceptionnelle lorsque seuls quelques échantillons ont besoin d’être vérifiés
- Chaque cassette de gel possède quatre voies pouvant être utilisées pour les échantillons ou les étalons de référence
- Les cassettes sont précolorées avecune coloration d’acide nucléique à haute sensibilité et excitable à la lumière bleue
- Cette échelle d’ADN comporte 12 bandes à espacement régulier allant de 1 Kb à 12 Kb, une bande d’orientation rapide à 1650 paires de bases qui forme un doublet distinctif avec la bande de 2 Kb et sept bandes de formes rondes inférieures à 1 Kb.
- L’échelle d’ADN E-Gel 1 Kb Plus est spécifiquement formulée avec des sels minimaux
- E-Gel Go! Les gels contiennent un format de puits de peigne unique
- Volume d’échantillon ; 10 μl
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Spécification
1% | |
4 puits | |
10/boîte |
Kit de démarrage gel d’agarose | |
1 x E-Gel Go! Base avec câble d’alimentation. 1 x boîte de 10 cassettes de gel d’agarose prémoulées E-Gel Go! à 1 %. 1 x 100 tubes d’application de l’échelle d’ADN E-Gel 1 Kb Plus. 4 x tubes de 1,25 ml de tampon de chargement E-Gel. | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.