Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Go! Agarose Gels, 2%
Pour effectuer l’électrophorèse sur gel d’agarose avec seulement quelques échantillons à analyser
Marque: Invitrogen™ G442002
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les cassettes de gel d’agarose prémoulées sont équipées chacune de quatre puits et sont prémélangées avec un colorant d’acide nucléique excitable à la lumière bleue
- Peuvent être stockés à température ambiante et sont prêts à l’emploi sans tampons ou réactifs supplémentaires
- Conçu spécifiquement pour être utilisés avec les composants de l’E-Gel Go! Système
- Pour un contrôle rapide des PCR de point final, des digestes de restriction, des préparations plasmidiques ou d’autres réactions de biologie moléculaire
- Utilisez un colorant exclusif formulé pour offrir une sensibilité de détection élevée et pouvant être visualisé avec des transilluminateurs UV traditionnels
- Utilisées avec la lumière bleue, les bandes doivent être visualisées à travers un filtre ambré
- Bandes nettes et résultats reproductibles et fiables
- Format de puits à peigne unique
- Volume d’échantillon ; 10 μl
- Pour les fragments d’ADN double brin linéaires dont la taille varie entre environ 1,5 kbp et 100 bp, les gels à 2 % offrent une excellente résolution et séparation.
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Échelle d’ADN E-Gel™ 1 Kb Plus Express | |
2% | |
Gel d’agarose Go | |
50 bp jusqu’à 2 kb | |
4 puits | |
Température ambiante | |
Peigne unique |
• Chaque boîte contient 20 cassettes de gel d’agarose E-Gel™ Go! à 2 % précoulées et scellées individuellement Conserver à température ambiante. |
|
E-Gel | |
10 µl | |
SYBR™ Gold | |
20 gels/boîte. | |
E-Gel™ Go! |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.