Learn More
Invitrogen™ Gels d’agarose à usage général E-Gel™, 1,2 %
Gels d’agarose autonomes et prémoulés conçus pour fournir une électrophorèse rapide, pratique et facile
Marque: Invitrogen™ G501801
Includes: Contient un multi-pack de 18 gels.
Description
- Prêt à être utilisé avec de l’agarose, des électrodes et des colorants d’ADN conditionnés dans une cassette sèche, jetable et transparente aux UV
- Il n’y a aucun gel à verser, aucun tampon à préparer, aucune étape de coloration ou de décoloration à effectuer ni de boîtes à gel à assembler
- Permettant d’obtenir une résolution et une clarté excellentes en 12 minutes, ils conviennent parfaitement à l’analyse des produits de PCR, à la digestion par enzymes de restriction et aux préparations plasmidiques.
- Gels à peigne unique à 12 puits
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Contient une boîte multiple de 18 gels. Conserver à température ambiante. | |
E-Gel | |
12 puits | |
E-Gel™ | |
Peigne unique |
1,2% | |
Gel d’agarose | |
Bromure d’éthidium | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.