Learn More
Invitrogen™ CloneChecker™ System (for screening bacterial colonies)
Depuis les colonies plaquées via une lyse en moins de 5 minutes
Marque: Invitrogen™ 11666013
146.06 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Le système CloneChecker comprend des solutions jaunes, rouges et vertes et un tampon de chargement.
Description
Le système CloneChecker est une méthode rapide pour la sélection de colonies bactériennes recombinantes ou de cultures liquides de colonies pour la présence d’ADN plasmidique cible.
- Sélectionne des colonies bactériennes pour l’ADN plasmidique et l’insert d’intérêts avant la purification.
- Sélectionne pour les inserts >200 bp dans des plasmides jusqu’à 15 kb par comparaison de taille avec le vecteur original ou a marqueur de taille d’ADN.
- Permet une analyse superenroulée, par digestion de restriction ou par PCR.
- Fonctionne avec des plasmides à copie unique commençant par une colonie bactérienne de 2 mm.
- Comprend suffisamment de réactifs pour le traitement de 100 échantillons bactériens par analyse superenroulée (comparaison de taille directe) et 100 échantillons par endonucléase de restriction ou analyse PCR.
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, mini préparation, purification d’ADN plasmide
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Le système CloneChecker™ comprend des solutions jaunes, rouges et vertes et un tampon de chargement. Stocker entre 15°C et 30°C. | |
ADN plasmide | |
Non compatible avec des cadences élevées (manuel) | |
CloneChecker™ | |
100 préparations | |
ADN plasmide |
Culture bactérienne | |
Clonage, PCR | |
< 100 µg d’ADN plasmide (à petite échelle) | |
Système de sélection des colonies bactériennes | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.