Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™-Pro Plasmid Miniprep Kit
Aucun réactif dur ou potentiellement interférant.
Marque: Invitrogen™ CS30250
506.52 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Colonnes Miniprep avec tubes de prélèvement, tubes de récupération, tampon de resuspension, RNase A, tampon de lyse, tampon de précipitation, tampons de lavage 1 et 2 et tampon d’élution
Description
Le kit de minipréparation pour plasmide ChargeSwitch™-Pro permet de générer de l’ADN plasmidique de haute qualité sans utiliser de réactifs difficiles ou potentiellement interférents, afin d’obtenir un meilleur succès lors des applications en aval.
- Protocole 100 % exempt d’éthanol, de guanidinium, de matières organiques, aqueux pour une méthode plus sûre et plus rationalisée
- Produit purifié plus propre pour des performances améliorées dans les applications en aval
- Kit complet prêt à l’emploi pour un démarrage rapide et facile
- Parfaitement adapté à la purification de l’ADN plasmidique, à partir de cultures bactériennes de 1 à 5 ml, incubées pendant une nuit, produisant jusqu’à 20 µg d’ADN plasmidique
Purification et analyse d’ADN et d’ARN, extraction d’ADN, minipréparation, purification de l’ADN plasmide
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Colonne de centrifugation | |
Kit | |
Culture bactérienne | |
Séquençage de nouvelle génération, transfection, clonage, séquençage, transformation, marquage des acides nucléiques, PCR, transcription in vitro | |
250 préparations | |
ChargeSwitch™ | |
250 préparations | |
ADN plasmide |
Conserver à température ambiante. | |
Chimie ChargeSwitch™ | |
ADN plasmide | |
Non compatible avec des cadences élevées (manuel) | |
< 100 µg d’ADN plasmidique (à petite échelle) | |
Kit Plasmide Miniprep | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.