Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™-Pro PCR Clean-Up Kit
Kit complet pour une configuration rapide et facile
64.75€ - 746.00€
Spécification
Contenu et stockage | Le kit de nettoyage PCR ChargeSwitch™-Pro contient des colonnes, des tubes de prélèvement, des tubes de récupération, des tampons de liaison, de nettoyage et d’élution. Conserver à température ambiante. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. |
---|---|
Format | Kit |
Concept écologique | Moins de ressources utilisées et moins de déchets, moins de risques |
Compatibilité à haut débit | Non compatible avec le haut débit (manuel) |
Gamme de produits | ChargeSwitch™ |
Includes: Kit contains columns, collection tubes, recovery tubes, binding buffer, wash buffer, and elution buffer.
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10357943
|
Invitrogen™
CS32010 |
10 préparations | |||||||
10542894
|
Invitrogen™
CS32050 |
50 préparations |
158.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10430164
|
Invitrogen™
CS32250 |
250 préparations |
746.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le kit de nettoyage pour PCR ChargeSwitch™-Pro permet de purifier les fragments d’ADN de haute qualité sans utiliser d’éthanol ou de sels difficiles connus pour interférer avec les réactions enzymatiques.
- Protocole 100 % sans éthanol, sans guanidinium et sans solvants organiques
- Amélioration des performances en aval
- Kit complet pour une configuration rapide et facile
- 20 % d’étapes de manipulation en moins par rapport à la plupart des protocoles de nettoyage pour PCR
- Purification d’une quantité allant jusqu’à 500 °l de produits de PCR dans une colonne
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, nettoyage du produit de PCR
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Le kit de nettoyage PCR ChargeSwitch™-Pro contient des colonnes, des tubes de prélèvement, des tubes de récupération, des tampons de liaison, de nettoyage et d’élution. Conserver à température ambiante. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. |
|
Moins de ressources utilisées et moins de déchets, moins de risques | |
ChargeSwitch™ | |
Température ambiante | |
Séquençage de nouvelle génération (NGS), Clonage, PCR standard | |
Produits de PCR |
Kit | |
Non compatible avec le haut débit (manuel) | |
Kit de nettoyage PCR | |
ADN provenant de réactions enzymatiques (p. ex. PCR) | |
Chimie ChargeSwitch™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.