Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ gDNA Mini Tissue Kit
Pas besoin de produits chimiques dangereux, de centrifugation ou de collecteurs à vide
Marque: Invitrogen™ CS11204
87.33 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Includes:
- Tampon de lyse ChargeSwitch (L13)
- Tampon de lyse ChargeSwitch (L15)
- Microbilles magnétiques ChargeSwitch
- Protéinase K (20 mg / ml dans 50 mM de Tris-HCl, pH 8,5, 5 mM de CaCl2, 50 % de glycérol)
- RNase A (5 mg / ml dans 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5, 10 mM d’EDTA)
- Tampon de purification ChargeSwitch (N5)
- Tampon de lavage ChargeSwitch (W12)
- Tampon d’élution ChargeSwitch (E5 ; 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5)
Description
Le mini kit de tissus d’ADNg ChargeSwitch utilise une technologie à base de microbilles magnétiques pour permettre l’isolement rapide et efficace de l’ADN génomique entre 10 et 25 mg de tissus tels que la queue, la rate, l’os et les poils de souris en moins de 15 minutes après la préparation et la lyse de l’échantillon.
- Optimisé pour une extraction d’ADN de plus grande pureté
- Amélioration des performances grâce au rack magnétique qui l’accompagne
- Plasmide purifié plus propre pour des performances optimales en aval
- ADN plasmide de haute qualité à haut rendement
- Compatible avec le rack magnétique MagnaRack™
- Amélioration des performances dans les applications en aval exigeantes
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ADN, purification de l’ADN génomique, ADNg à partir de tissus et cellules animaux
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Tous les composants des kits de tissus d’ADNg ChargeSwitch™ sont livrés à température ambiante. À la réception, conserver la protéinase K et la RNase A à 4“C. Conserver tous les autres composants à température ambiante. La stabilité de tous les composants est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés. Composants : Tampon de lyse ChargeSwitch™ (L13) Tampon de lyse ChargeSwitch™ (L15) Microbilles magnétiques ChargeSwitch™ Protéinase K (20 mg dans 50 mM de Tris-HCl, pH 8,5, 5 mM de CaCl2, 50 % de glycérol) RNase A (5 mg / ml dans 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5, 10 mM d’EDTA) Tampon de purification ChargeSwitch™ (N5) Tampon de lavage ChargeSwitch™ (W12) Tampon d’élution ChargeSwitch™ (E5 ; 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5) |
|
Chimie ChargeSwitch™ | |
Mini | |
Moins de ressources utilisées et moins de déchets, moins de risques | |
ChargeSwitch™ | |
25 préparations | |
ADN génomique |
Kit | |
Tissus | |
PCR, transfert Southern, séquençage, clonage | |
Non compatible avec des cadences élevées (manuel) | |
Mini kit de tissus ADNg | |
Température ambiante | |
15 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.