Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™ gDNA Mini Bacteria Kit
PCR, digestion par enzymes de restriction, clonage, transfert Southern et applications de séquençage en aval
Marque: Invitrogen™ CS11301
Includes:
- Microbilles magnétiques ChargeSwitch (25 mg / ml dans 10 mM de MES, pH 5,0, 10 mM de NaCl, 0,1 % de Tween 20)
- Tampon de resuspension ChargeSwitch (R4)
- Tampon de lyse ChargeSwitch (L14)
- Tampon de liaison ChargeSwitch (B8)
- Tampon de lavage ChargeSwitch (W12)
- Tampon d’élution ChargeSwitch (E5 ; 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5)
- Protéinase K (20 mg / ml dans 50 mM de Tris-HCl, pH 8,5, 5 mM de CaCl2, 50 % de glycérol)
- RNase A (5 mg / ml dans 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5, 10 mM d’EDTA)
Description
Le mini kit de bactéries d’ADNg ChargeSwitch utilise la technologie à base de microbilles magnétiques pour une purification rapide et efficace jusqu’à 12 μg d’ADN génomique allant jusqu’à 0,5 ml de culture bactérienne à Gram-négatif ou à Gram-positif ou une colonie individuelle en moins de 15 minutes après la préparation du lysat.
- Optimisé pour une extraction d’ADN de plus grande pureté
- Amélioration des performances grâce au rack magnétique qui l’accompagne
- Plasmide purifié plus propre pour des performances optimales en aval
- ADN plasmide de haute qualité à haut rendement
- Compatible avec le rack magnétique MagnaRack™
- Amélioration des performances dans les applications en aval
- Moins dangereux, moins de déchets
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ADN, purification de l’ADN génomique, ADNg à partir de bactéries
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Tous les composants du mini kit de bactéries d’ADNg (ADN génomique) ChargeSwitch™ sont expédiés à température ambiante. À la réception, conserver les composants comme suit : Conserver la protéinase K à 4“C. Mélanger la RNase A dans le tampon de resuspension (R4) et conserver la RNase A dans le tampon de resuspension (R4) à 4“C. Conserver les composants du kit restants à température ambiante. La stabilité de tous les composants est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement stockés. Composants : Microbilles magnétiques ChargeSwitch™ (25 mg/ml dans 10 mM de MES, pH 5,0, 10 mM de NaCl, Tween 20 0,1 %) Tampon de resuspension ChargeSwitch™ (R4) Tampon de lyse ChargeSwitch™ (L14) Tampon de liaison ChargeSwitch™ (B8) Tampon de lavage ChargeSwitch™ (W12) Tampon d’élution ChargeSwitch™ (E5 ; 10 mM de Tris-HCl, pH 8,5) Protéinase K (20 mg/ml dans 50 mM de Tris-HCl |
|
Chimie ChargeSwitch™ | |
Mini | |
Moins de ressources utilisées et moins de déchets, moins de risques | |
ChargeSwitch™ | |
50 préparations | |
ADN génomique |
Kit | |
Bactéries | |
PCR, transfert Southern, séquençage, clonage | |
Non compatible avec des cadences élevées (manuel) | |
Mini kit de bactéries gDNA | |
Température ambiante | |
15 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.