Learn More
Invitrogen™ RNA Century™-Plus Marker Templates
Contiennent des mélanges de plasmides linéarisés prêts à être utilisés comme modèles lors de réactions de transcription in vitro pour la synthèse d’étalons de taille moléculaire d’ARN marqués
Marque: Invitrogen™ AM7782
Description
Lorsqu’ils sont transcrits avec l’ARN polymérase T7, les modèles produisent 7 transcripts d’ARN avec des longueurs de 100, 200, 300, 400, 500, 750 et 1000 bases. Ils peuvent être marqués avec des radio-isotopes, de la biotine ou d’autres nucléotides modifiés non isotopiques. Ils sont idéaux comme étalons de taille pour les dosages de protection de ribonucléase et d’autres applications où une échelle d’ARN de faible poids moléculaire est utile. Un tube contient 5 μg (0,5 mg / ml).
Électrophorèse sur gel d’acrylamide, analyse et purification de l’ADN et de l’ARN, dosages de protection de nucléase, transfert et électrophorèse sur gel d’acide nucléique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Marqueur d’ARN | |
Gels de polyacrylamide dénaturants | |
De 0,1 à 1 kb | |
5 μg | |
Électrophorèse sur gel et transfert des acides nucléiques |
Conserver à –20 °°C. | |
Température ambiante | |
Non marqué | |
Ambion™ | |
Liquide |