Learn More
Invitrogen™ 24 Deep-Well RB Block
Conçu pour les protocoles expérimentaux qui nécessitent des volumes dépassant la capacité des plaques à puits peu profonds classiques
Marque: Invitrogen™ CS15124
Includes: Blocs RB à 25 puits profonds
Description
Compatible avec la technologie à base de microbilles magnétiques fournie dans le kit sanguin d’ADNg GeneCatcher™ de 0,3 à 1 ml et le séparateur magnétique à 24 puits.
- Puits profonds à fond rond avec un volume de travail de 10 ml par puits
- Construction en plastique en polypropylène, conforme aux normes proposées pour les microplaques SBS
- Compatibilité garantie avec les manipulateurs robotiques et les portoirs de centrifugeuse
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ADN, purification de l’ADN génomique, ADNg à partir du sang (échelle moyenne, 100 μl à 1 ml)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Contient des blocs RB à 25 puits profonds. Conserver à température ambiante. | |
Température ambiante | |
24 puits profonds |