Learn More
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ Green PCR Master Mix
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ DNA Polymerase is a proofreading DNA polymerase which combines superior fidelity with trusted PlatinumTM hot-start technology for the highest success in PCR.
Marque: Invitrogen™ 12359010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
L’ADN polymérase Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ est une ADN polymérase à activité corrective qui associe une fidélité supérieure à la technologie de démarrage à chaud PlatinumTM fiable pour des résultats optimaux de la PCR. Dotée d’une fidélité >100x Taq, l’ADN polymérase Platinum SuperFi est parfaitement adaptée au clonage, à la mutagénèse et à d’autres applications grâce à une précision de séquençage extrême.
- Produits PCR sans erreur grâce à une fidélité exceptionnelle de >100X Taq
- Haute spécificité et rendements accrus grâce à la technologie de démarrage à chaud Platinum
- Amplification robuste des cibles difficiles à amplifier, y compris celles de pureté sous-optimale ou avec une teneur en GC de ˃65 %
- Flux de travail pratique avec configuration des réactions à température ambiante et dépôt sur gel direct à l’aide du format Green Master Mix
Spécification
• Master Mix pour PCR vert Platinum SuperFi, 2 x 1,25 ml (2X) • Enhancer SuperFi GC, 1,25 ml • 2 x 1,25 ml d’eau sans nucléase Conserver entre -5 et -30°C. |
|
ADN polymérase Platinum SuperFi | |
Platinum™, SuperFi™ | |
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée | |
Fonctionnalité Hot-Start intégrée | |
SuperMix ou Master Mix |
Haut | |
Rapide | |
100 réactions | |
100 X | |
Arrondi |