Learn More
Invitrogen™ Platinium™, SuperFI™ Master Mix PCR
Amplifiez même les amplicons difficiles et riches en GC avec une précision supérieure (>100X Taq) et des étapes d’optimisation minimale
347.00€ - 6420.00€
Spécification
GC-Rich PCR Performance | Élevé |
---|---|
Polymérase | ADN polymérase Platinum SuperFi |
Vitesse de réaction | Rapidité |
Conditions d’expédition | Glace humide ou sèche. |
À utiliser avec (application) | Hot-start PCR, High-fidelity PCR |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15525043
|
Invitrogen™
12358010 |
100 réactions |
347.00€
100 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15535043
|
Invitrogen™
12358050 |
500 réactions |
1528.00€
500 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15545043
|
Invitrogen™
12358250 |
5 x 500 réactions |
6420.00€
2500 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
L’ADN polymérase Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ est une ADN polymérase à activité corrective qui associe une fidélité supérieure à la technologie de démarrage à chaud PlatinumTM fiable pour des résultats optimaux de la PCR. Doté d’une fidélité >100x Taq, l’ADN polymérase Platinum SuperFi est parfaitement adapté au clonage, à la mutagénèse et à d’autres applications grâce à une précision de séquençage extrême.
- Produits de PCR sans erreur grâce à une fidélité exceptionnelle de >100X Taq
- Haute spécificité et rendements accrus grâce à la technologie de démarrage à chaud Platinum
- Amplification robuste des cibles difficiles à amplifier, y compris celles de pureté sous-optimale ou avec une teneur en GC >65 %
- Flux de travail pratique avec configuration de la réaction à température ambiante
Spécification
Élevé | |
Rapidité | |
Hot-start PCR, High-fidelity PCR | |
Fonctionnalité Hot-Start intégrée | |
SuperMix ou Master Mix |
ADN polymérase Platinum SuperFi | |
Glace humide ou sèche. | |
300 X | |
Arrondi | |
20 kb ou moins |