Learn More
Zeiss™ Accessoires pour caméra Invertoskop™ C
Pour microscopes Carl Zeiss Invertoskop
Marque: Zeiss™ 000000-1108-963
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptateur vidéo
- V25 C
- Disponibles en dia. 0,5 et 1,0 po
Spécification
Video Adapter V25 C (3CCD) | |
1/2 in. | |
0.5X |
Black | |
Caméra vidéo à puce 0,5 pouce |