Learn More
Ebro Electronic™ Ensembles d’interfaces pour enregistreur de données SI 1100
Facilitent la documentation et la surveillance continues de la température. Les ensembles d’interfaces pour enregistreur de données SI 1100 Ebro Electronic™ sont des interfaces à 2 ports à utiliser avec les enregistreurs EBI 10, EBI 100 et EBI 11.
Marque: Ebro Electronic™ 1340-6061
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec connecteur USB
- Avec antenne AL 111
- Avec le logiciel Winlog.pro™
- Programmation, lecture et exécution défectueuse des signaux LED colorés
Informations sur la commande
Interface
Spécification
Ensembles d’interfaces SI 1100 | |
Sans étalonnage | |
 IF 100 | |
Enregistreurs de données EBI 10, EBI 100 et EBI 11 |
No Display | |
None | |
SI 1100 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ebro Electronic™ Ensembles d’interfaces pour enregistreur de données SI 1100 > Interface : IF 100
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu