Learn More
Grant Instruments™ Bloc interchangeable pour les blocs chauffants à sec de la série QB
Click to view available options
Dimension du tube:
0,5 ml
0.2mL
1,5 ml
10 mm
12mm
13 mm
16,7 mm
16 mm
17mm
18 mm
2.0mL
24 mm
50 ml
Aucun
No. of Places:
10
12
24
4
5
56
Bloc solide
Profondeur (métrique):
Aucun
Profondeur de 53,5 mm
Profondeur d’orifice de 14 mm
Profondeur d’orifice de 30 mm
Profondeur d’orifice de 35 mm
Profondeur d’orifice de 50 mm
Profondeur d’orifice de 75 mm
Description
- A utiliser avec les systèmes de blocs chauffants à sec QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1 et QBA2
- Convient à une grande variété de tailles de tubes à essai
- Disponible en format bloc simple sans trous
Spécification
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Tubes à essai de 18mm de dia. |
Matériau | Aluminium |
No. of Places | 12 |
Type | Bloc |
Dimension du tube | 18 mm |
Dimensions (L x l x H) | 140 x 50 x 63 mm |
Profondeur (métrique) | Profondeur d’orifice de 50 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Grant Instruments™ Bloc interchangeable pour les blocs chauffants à sec de la série QB >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu