Learn More
Grant Instruments™ Bloc interchangeable pour les dispositifs de chauffage de blocs à sec de série QB
Click to view available options
Dimension du tube:
0,5 ml
0.2mL
1,5 ml
10 mm
12mm
13 mm
16,7 mm
16 mm
17mm
18 mm
2.0mL
24 mm
50 ml
Aucun
No. of Places:
10
12
24
4
5
56
Bloc solide
Profondeur (métrique):
Aucun
Profondeur de 53,5 mm
Profondeur d’orifice de 14 mm
Profondeur d’orifice de 30 mm
Profondeur d’orifice de 35 mm
Profondeur d’orifice de 50 mm
Profondeur d’orifice de 75 mm
Description
- À utiliser avec les modèles de bains à sec QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1 et QBA2
- Convient à une grande variété de tailles de tubes à essai
- Disponible en format bloc ordinaire sans trous
Spécification
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Tubes à essai de 16mm de dia. |
Matériau | Aluminium |
No. of Places | 12 |
Type | Accessoire, bloc |
Dimension du tube | 16 mm |
Dimensions (L x l x H) | 140 x 50 x 63 mm |
Profondeur (métrique) | Profondeur d’orifice de 50 mm |