Learn More
Astell Scientific™ Générateur de vapeur intégré
Améliore les temps de cycle en augmentant l’efficacité de la production de vapeur. Le système de générateur de vapeur intégré Astell Scientific™ inclut également un remplissage d’eau automatique.
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Autoclaves d’une capacité de 120 L et plus (sauf gamme E). |
---|---|
Type de produit | Générateur de vapeur intégré |
Comprend | Remplissage d’eau automatique |
Description
- Remplace les éléments chauffants de la chambre par un générateur intégré pour un meilleur contrôle de la production de vapeur.
- Le générateur de vapeur est en outre équipé de série d’un remplissage automatique, ce qui élimine le remplissage manuel de la chambre entre les cycles.
- L’eau raccordée à partir du réseau entre dans le générateur de vapeur où elle est chauffée et transformée en vapeur. Celle-ci pénètre ensuite directement dans la chambre à partir du générateur selon les besoins.
Spécification
Autoclaves d’une capacité de 120 L et plus (sauf gamme E). | |
Générateur de vapeur intégré | |
Remplissage d’eau automatique |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Astell Scientific™ Générateur de vapeur intégré