Learn More
BD Medical™ Cathéters IV blindés Insytetrade; Autoguardtrade;
Intègre des fonctions de sécurité avancées pour réduire les risques de piqûres accidentelles. Les cathéters IV blindés Insytetrade; Autoguardtrade; sont des cathéters veineux périphériques dotés d’un bouton-poussoir qui retire instantanément l’aiguille et d’une aiguille entaillée.
226.00€
Spécification
Matériau | BD Vialon |
---|---|
À utiliser avec (application) | IV therapies |
Comprend | Autoguard shafety shield |
Type de produit | Voie veineuse périphérique, protégée |
Type de pointe d’aiguille | Instaflash à encoches, biseauté |
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15874732
|
BD Medical™
381833 |
20 G |
226.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
pLe cathéter IV blindé BD Insytetrade; Autoguardtrade; intègre des fonctions de sécurité avancées pour réduire les piqûres accidentelles, les biomatériaux exclusifs pour un temps d’infiltration plus long et la technologie d’aiguille entaillée pour le succès de la première piqûre, même dans les récipients fragiles./pulliLa fonction de sécurité encapsule intégralement l’aiguille entière et réduit les blessures par piqûre d’aiguille de 95 %/liliTechnologie d’activation de la sécurité contrôlée par le clinicien par la simple pression d’un bouton/liliLe matériau BD Vialontrade; s’adoucit dans la veine et présente une plus grande résistance aux torsions/liliL’augmentation du temps d’infiltration (x 13-16) réduit les coûts totaux de l’IV et permet de prolonger les traitements/liliLa technologie BD Instaflash permet une confirmation immédiate de l’entrée du récipient et un meilleur succès de la première piqûre/liliLa visualisation rapide du sang permet de réduire les tentatives d’insertion/li/ulSpécification
BD Vialon | |
Autoguard shafety shield | |
Instaflash à encoches, biseauté |
IV therapies | |
Voie veineuse périphérique, protégée | |
Lignes de perfusion IV |