Learn More
Hamilton™ Distributeur Terasaki
Ce distributeur multi-seringue distribue avec précision six échantillons simultanément jusqu’à 50 fois avec la presse d’un levier.
Marque: Hamilton™ 201930
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçu pour le remplissage rapide des plaques HLA / Terasaki à 60 puits avec un espacement de puits de 6,35 mm
- Utilise des aiguilles amovibles
- Disponible en plusieurs volumes
Spécification
1/boîte | |
Distributeur | |
Verre borosilicaté, PTFE | |
250 μl |