Learn More
Étalons de contrôle d’instrument pour ICP/MS, jeu de 5, SPEX CertiPrep™
Étalons de contrôle d’instrument pour ICP-MS125 ml, jeu de 5, SPEX CertiPrep™. Certifié 34Guide ISO/CEI, matériaux de référence certifiés NIST Traceable Fourni avec un certificat d'analyse complet.
Marque: SPEX Certiprep CL-ICS-SET
Includes: Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
- Étalons de contrôle d’instrument pour ICP-MS
- Ensemble de 5
- Volume 125 ml
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Instrument Check Standards, Set of 5 | |
Flacon en PEBD lixivié trois fois | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
Trace ICP/ICP-MS |
Set of 5 | |
5 x 125 mL | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
Le kit contient un flacon de 100 ml de chacun de : CL-ICS-1 CLHG2-1AY CL-ICS-3 CL-ICS-4 CL-ICS-5 |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire