Learn More
Ohaus™ Retenue d’insert
Dispositif de retenue d’insert OHAUS™ à utiliser avec un mélangeur vortex.
Marque: Ohaus™ 30400227
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- OHAUS offre une large sélection d’accessoires pouvant être utilisés sur tous les mélangeurs à vortex OHAUS
- Augmentez le débit en mélangeant plusieurs échantillons à la fois
- Mélangez sans effort jusqu’à 52 microtubes ou 8 microplaques
- Choisissez le support correspondant à la taille de votre échantillon ou optez pour un insert plat et découpez-le selon vos caractéristiques techniques personnalisées
Spécification
Retenue d’insert | |
Aluminium | |
Retenue d’insert | |
Agitateur à vortex |