Learn More
Miele Professional™ Insert
Insert E 144 pour un chargement optimal jusqu’à 18 béchers
Marque:  Miele Professional™ 3808710
Code produit. 10180881
  • 405.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Convient à 18 béchers en verre
  • équipé de 18 x 3 barres de renforcement
  • Pour une utilisation dans le panier supérieur et inférieur
Spécification
Spécification
Insert, moitié
18 béchers to 250mL
445 mm
200 mm
E 144
18 x 3 supports
131 mm