Learn More
Miele Professional™ Insert
Cadres E 750 pour une fixation optimale des différents inserts
Marque: Miele Professional™ 5567510
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Cadres de support pour la fixation des inserts E 106 à E 111
- Permet de charger l’insert E 135 pour les biberons dans un E 555/2
- Permet de charger l’insert E 135 pour les biberons dans un E 735/2
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
Laveur-désinfecteur, laboratoire |