Learn More
Miele Professional™ Insert
Insert E 965 pour un chargement optimal des béchers de 250 à 600 ml
Marque: Miele Professional™ 5848290
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Équipé de 15 x 3 tiges de maintien pour béchers de 250 ml à 600 ml
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
522 mm | |
357 mm |
Insert / module pour béchers | |
Cabines de lavage, laboratoire | |
173 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Miele Professional™ Insert > Dimensions (P x L x H) : 522 x 357 x 173 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu