Learn More
Miele Professional™ Insert
433.00€ - 550.00€
Spécification
Type de produit | Insert |
---|---|
Profondeur (métrique) | 445 mm |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13112280
|
Miele Professional™
3830290 |
95 mm |
550.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13192270
|
Miele Professional™
3830270 |
120 mm |
433.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13102280
|
Miele Professional™
3830280 |
145 mm |
550.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Insert | |
445 mm | |
1 de chaque |