Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes de pH InPro™ 3253i/SG
Électrode de pH nécessitant peu d’entretien fournie complète avec électrolyte liquide précomprimée remplie en usine. Les électrodes de pH de Mettler Toledo™ InPro™ 3253i/SG sont adaptées à un large éventail d’applications dans les secteurs de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques et des procédés chimiques.
Marque: Mettler Toledo™ 52005379
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Durée de vie prolongée
- Valeurs de mesure précises
- Résistance aux problèmes de mesure au niveau du diaphragme
- Sonde de température intégrée
Spécification
K8S | |
Électrode de pH InPro™ 3253i/SG | |
325 mm | |
0 à 14 | |
Certification CE |
12 mm | |
Solution de terre | |
Verre | |
0°C à 100°C |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Mettler Toledo™ Électrodes de pH InPro™ 3253i/SG > Longueur : 325mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu